Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Appuntite/smussate, blu, 130 mm
Codice catalogo 232-0062
Nome del fornitore:   BOCHEM
Forceps
Codice catalogo 232-0062
Nome del fornitore:  BOCHEM
Forceps
Forceps
Appuntite/smussate, blu, 130 mm
Price
SFr. 1.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, blue. Universal forceps for a wide range of applications.
  • Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
  • Serrated for improved grip
  • Cost-efficient
Specifiche
  • Tipo:
    Appuntite/smussate
  • Colore:
    blu
  • Lunghezza:
    130 mm