Forceps for cover glasses
Autotensionante, 105 mm
Codice catalogo 232-1915
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio inossidabile
- Per il maneggiare in modo i semplice e sicuro vetrini coprioggetto
- Utilizzabile anche per altri utensili da laboratorio come ad es. dischi filtranti
- Pulizia facile e agevole
Specifiche
- Tipo:Autotensionante
- Lunghezza:105 mm