Forceps, ESD-safe
dritte, affilate, 258 PEEK, 125 mm
232-1990
PEEK, reinforced with 30% carbon fibre. Universal forceps for a variety of laboratory and electronics-based applications. Often used in the disc drive industry and for ceramic parts.
- Abrasion resistant, very durable
- Soft, scratch-resistant, anti-magnetic, no electrostatic charges
- Temperature resistant up to 250 °C (short exposure up to 300 °C)
- Can be sterilised at 143 °C
- Tipo:258 PEEK
- Descrizione:dritte, affilate
- Lunghezza:125 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..