Weighing forceps
Pinzette per pesata, 90 mm
Codice catalogo 232-0061
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, antimagnetic, with plastic tips.
- Ideal for picking up and handling precision weights
- Max. temperature 145 °C
Specifiche
- Descrizione:Pinzette per pesata
- Lunghezza:90 mm