Pinzette
Nome del fornitore: VITLAB
Vai a
Informazioni su questo articolo
In PMP, bianco. Pinzette multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.
- Buona resistenza chimica
- Autoclavabili
- Robuste, flessibili, ad alto modulo elastico
2 varianti
Product Details & Documents
In PMP, bianco. Pinzette multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.
- Buona resistenza chimica
- Autoclavabili
- Robuste, flessibili, ad alto modulo elastico