Orders LinkContactUsLinkComponent
Indicatori di flusso
Indicatori di flusso
rosso/trasparente, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Indicatori di flusso
Codice catalogo 229-0576
Nome del fornitore:   KARTELL
Indicatori di flusso
Codice catalogo 229-0576
Nome del fornitore:  KARTELL
Indicatori di flusso
Indicatori di flusso
rosso/trasparente, 102×14×52 mm, SAN, 6,5 - 10 mm, Indicatori di flusso
Price
SFr. 29.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Indicatore di flusso (SAN) per controllo ottico della portata. La velocità di rotazione della sfera è proporzionale alla portata.
  • Flussi di liquidi da 50 ml/min in orizzontale e da 140 ml/min in verticale
  • Gas da 3 l/min in orizzontale e da 8 l/min in verticale
Connector o.d.: 6.5 - 10 mm
W×D×H (mm): 102×14×52
Attenzione: Non idonei per liquidi corrosivi e a temperature superiori a 50 °C.
Specifiche
  • Colore:
    rosso/trasparente
  • Descrizione:
    Indicatori di flusso
  • Dimensioni:
    102×14×52 mm
  • Materiale:
    SAN
  • Ø tubo:
    6,5 - 10 mm
  • Cat. No.:
    229-0576
  • Collegamento:
    Barbed
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..