Indicatori di flusso
SAN, 6 - 11 mm, Indicatori di flusso
Catalog # 229-0577
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Indicatore di flusso (SAN), per il controllo ottico della portata. La velocità di rotazione dell'elica è proporzionale alla portata. Anche per gas e non idonei per liquidi corrosivi e per temperature superiori a 85 °C.
- Per flussi di liquidi con una portata di almeno 5 ml/s
- Portata massima di 95 ml/s con max. 2 bar di pressione
Connector o.d.: 6.5 - 11 mm
W×D×H (mm): 90×15×40
Caution: Can be used with gases, but not to be used with corrosive fluids or over 85 °C.
Specifications
- Descrizione:Indicatori di flusso
- Materiale:SAN
- Ø tubo:6 - 11 mm
- Cat. No.:229-0577
- Collegamento:Barbed