Matracci tarati, classe A
612-3807
: VITLAB
- Cono (NS):24/29
- Capacità:1000 ml
- Seq:06
- Conf:1
- Tolleranza:0,40 ± ml
In PMP (TPX®), trasparente, con tappo in PP.
- Traslucidi, con anelli di taratura, calibrati singolarmente
- Numero di lotto stampato
- Forniti con certificato
DIN EN ISO 1042
: DIN EN ISO 1042