Matracci tarati, classe B
Codice catalogo 612-3916
Nome del fornitore: VITLAB
Specifiche
- Cono (NS):24/29
- Capacità:1000 ml
- Conf:1
- Tolleranza:0,60 ± ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PMP, translucent, with PP NS-stopper.
- Tolerances are approximately 20% better than class B according to DIN EN ISO 1042
- Individually ring marked
- With NS stoppers
Certifications: DIN EN ISO 1042