Orders LinkContactUsLinkComponent
Infusion bottles
Infusion bottles
1000 ml
Codice catalogo 215-9243
Nome del fornitore:   MUELLER KREMPEL
Infusion bottles
Codice catalogo 215-9243
Nome del fornitore:  MUELLER KREMPEL
Infusion bottles
Infusion bottles
1000 ml
Price
SFr. 6.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clear glass, without closure.
  • Good chemical and physical properties
  • Screw caps and rubber inserts are available as an option
  • Double relief engraving and standard thread
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rubber discs, grey, 37×4 mm
    Rubber discs, grey, 37×4 mm
    MUEL14.076.06
    1000 ml infusion bottles
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 91.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Screw top, stainless steel 18/8, with hole Ø 19 mm
    Screw top, stainless steel 18/8, with hole Ø 19 mm
    MUEL14.076.04
    1000 ml infusion bottles
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 113.00