Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Nome del fornitore:   SciLabware
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
Flasks, round bottom with Quickfit® ground joints
7 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, medium neck.
  • With a longer neck than standard Quickfit® flasks
  • Length of neck: 40 mm (1 L) and 45 mm (remaining)
Useful for reducing problems associated with frothing and splashing.
Certifications: ISO 1773, BS 6352
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono femmina
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 50 ml
    24/29 NS
    130 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 5 ST
       SFr. 113.00
  • 100 ml
    24/29 NS
    145 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 53.80
    SFr. 53.80
    1 * 2 ST
       SFr. 53.80
  • 150 ml
    24/29 NS
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 295.00
    SFr. 295.00
    1 * 10 ST
       SFr. 295.00
  • 250 ml
    24/29 NS
    165 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 57.20
    SFr. 57.20
    1 * 2 ST
       SFr. 57.20
  • 500 ml
    24/29 NS
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 69.40
    SFr. 69.40
    1 * 2 ST
       SFr. 69.40
  • 500 ml
    24/29 NS
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.30
    SFr. 37.30
    1 * 1 ST
       SFr. 37.30
  • 1000 ml
    24/29 NS
    205 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 6 ST
       SFr. 273.00