Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE
  • L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
  • L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
  • L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
  • Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni
Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).
Product Family Options
  • Capacità
    Collo
    Ø×A
  • 25 ml
    Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415
    38×122 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 560.00 SFr.
    560.00 SFr.
    1 * 1 ST
       560.00 SFr.
  • 50 ml
    Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415
    38×141 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 549.00 SFr.
    549.00 SFr.
    1 * 1 ST
       549.00 SFr.
  • 125 ml
    Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430
    65×155 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 668.00 SFr.
    668.00 SFr.
    1 * 1 ST
       668.00 SFr.
  • 250 ml
    Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430
    85×175 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 733.00 SFr.
    733.00 SFr.
    1 * 1 ST
       733.00 SFr.
  • 1000 ml
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
    130×250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 240.00 SFr.
    1 240.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 240.00 SFr.
  • 6000 ml
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
    258×404 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 400.00 SFr.
    2 400.00 SFr.
    1 * 1 ST
       2 400.00 SFr.
  • 500 ml
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
    110×190 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 090.00 SFr.
    1 090.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 090.00 SFr.
  • 3000 ml
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
    178×341 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 840.00 SFr.
    1 840.00 SFr.
    1 * 1 ST
       1 840.00 SFr.
  • 8000 ml
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
    293×445 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 920.00 SFr.
    2 920.00 SFr.
    1 * 1 ST
       2 920.00 SFr.
Accessories
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
  • 734-3172
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    1 * 1 ST - SFr. 410.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
  • 734-3174
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    1 * 1 ST - SFr. 851.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
  • 734-3175
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
  • 734-3176
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00