Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Beute per colture cellulari Fernbach, Nalgene®
Beute per colture cellulari Fernbach, Nalgene®
Codice catalogo 710-4100
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
undefined
Beute per colture cellulari Fernbach, Nalgene®
Codice catalogo 710-4100
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Specifiche
  • Capacità:
    2800 ml
  • Descrizione:
    Matraccio Fernbach
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PC trasparente.
  • Resistono a temperature comprese tra -135 e135 °C, autoclavabili
  • Elevata resistenza meccanica a prova di rottura
  • Buona resistenza chimica, ma non adatto a solventi, acidi forti o soluzioni alcaline
Ideali per lo sviluppo di colture microbiologiche in terreno nutrivo liquido. Consentono una crescita più rapida grazie ad una buona aerazione.