Orders LinkContactUsLinkComponent
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
Nome del fornitore:   SciLabware
Flasks, cylindrical, conical
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Flasks, cylindrical, conical
Flasks, cylindrical, conical
3 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Ottima resistenza chimica
  • Buona resistenza termica
  • Con targhetta stampata.
Ideal for fermentation and culture applications.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Ø esterno collo
    Disponibilità
    Price
  • 60 ml
    70 mm
    25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’350.00
    SFr. 1’350.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’350.00
  • 125 ml
    97 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 29.60
    SFr. 29.60
    1 * 1 ST
       SFr. 29.60
  • 250 ml
    130 mm
    34 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 1’930.00
    SFr. 1’930.00
    1 * 50 ST
       SFr. 1’930.00