Matracci di Erlenmeyer con collo stretto o largo e bordo svasato
Supplier: SciLabware
Certificates
About this item
Vetro PYREX®, a parete spessa.
- Ottima resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- Ridotta dilatazione termica
Resistenza meccanica notevolmente più alta rispetto ai tradizionali Erlenmeyer. A parete spessa e con un bordo flangiato ultralargo. Maggiore protezione contro il pericolo di rottura o scheggiature durante le operazioni di pulizia e altri utilizzi. Fondi particolarmente piatti e pesanti. Pertanto ideali per l'impiego con agitatori a magnete e piastre riscaldanti. Di lunga durata. Con scala graduata per la lettura del contenuto e targhetta stampata.
Frequently Bought Together