Matracci di Erlenmeyer con tappo a vite
Supplier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Certificates
About this item
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with DIN thread and red PBT closure.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Con scala graduata per la lettura del contenuto e campo di scrittura. Tappi a vite con guarnizioni rivestite in PTFE.
Frequently Bought Together