Matracci di tipo Erlenmeyer con tappi a vite, DURAN®
Supplier: DWK Life Sciences
Certificates
About this item
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente con tappo a vite PBT rosso.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione terminca
Con scala graduata per la lettura del contenuto e targhetta. La guarnizione rivestita di PTFE inserita nel tappo assicura l'assoluta tenuta dei matracci.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
Frequently Bought Together