Fiasche per colture cellulari Corning® Primaria™
Nome del fornitore: Corning
Certificati
Informazioni su questo articolo
In PS, trattate per colture cellulari (TC), sterili, apirogene.
- Le caratteristiche chimiche esclusive del trattamento TC con gruppi funzionali contenenti azoto favoriscono l'attecchimento, la migrazione e la proliferazione di molti tipi di cellule primarie o di linee cellulari
- Tappo ventilato con membrana idrofoba da 0,2 µm
- Otticamente trasparenti, non necessitano di particolari precauzioni per la conservazione
- Confezionate in comode buste a strappo
The complex surface on Corning® Primaria™ products is homogeneous and stable and is used to improve attachment and differentiation of a variety of cell types. The surface chemistry of Corning® Primaria™ products is confirmed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Note: Growth area and capacity are nominal.
Frequently Bought Together