Orders LinkContactUsLinkComponent
First aid kit
First aid kit
Kit di pronto soccorso
Codice catalogo 118-1410
Nome del fornitore:   SOEHNGEN
First aid kit
Codice catalogo 118-1410
Nome del fornitore:  SOEHNGEN
First aid kit
First aid kit
Kit di pronto soccorso
Price
SFr. 371.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This customised, professional first aid kit is suitable for use in laboratories and the chemical industry. It contains an eyewash fountain, cold compress, skin disinfectant, dressings, etc.
  • Orange ABS case
  • Wall mounting is possible
W×D×H: 400×300×150 mm
Certifications: DIN 13157
Specifiche
  • Descrizione:
    Kit di pronto soccorso