ContactUsLinkComponent
Capsule per filtrazione AcroPak™ 300
Capsule per filtrazione AcroPak™ 300
Certificates
undefined
Capsule per filtrazione AcroPak™ 300
Specifications
  • Catalog No:
  • PALL12085
  • 515-0143
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • 0,8 l/min (0,1 bar)
  • 0,8 l/min (0,1 bar)
  • Ingresso/uscita:
  • for tubing Ø 6,4 - 12,7 mm
  • for tubing Ø 6,4 - 12,7 mm
  • Ø×L:
  • 53×105 mm
  • 53×105 mm
  • Temperatura massima:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • Pressione max.:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together