Filtro per siringa Acrodisc® DMSO-Safe
Codice catalogo 514-4011
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifiche
- Ø:25 mm
- Superficie di filtrazione:2,8 cm²
- Dimensioni pori:0,20 µm
- Sterilità:Sterili
- Tipo:DMSO-Safe
- Temperatura massima:55 °C
- Seq:01
- Pressione di esercizio massima:6,2 bar
- Portata di flusso dell'acqua:60 ml/min (2,1 bar)
- Conf:50
- Inlet/outlet connections:Female Luer lock, male slip Luer
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Adatto per soluzioni di dimetilsolfossido (DMSO). Sterilizzazione di terreni di coltura per la crioconservazione di cellule.
Membrana in nylon, supporto di PP, sterile.