Orders LinkContactUsLinkComponent
Portafiltro, SolVac®
Portafiltro, SolVac®
47 mm
Codice catalogo 514-4001
Nome del fornitore:   Cytiva (Formerly Pall Lab)
Portafiltro, SolVac®
Codice catalogo 514-4001
Nome del fornitore:  Cytiva (Formerly Pall Lab)
Portafiltro, SolVac®
Portafiltro, SolVac®
47 mm
Price
578.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Simplifies clean-up and degassing of mobile phase solvents and other solutions. The versatile design fits most HPLC bottles, flasks, and containers, and eliminates the added steps of washing flasks and transferring mobile phase solvent from flask to reservoir.
  • Draws directly from HPLC solvent bottle. Less likely to spill aggressive solvents than glass funnels or disposable cups
  • Patented magnetic seal is reliable and leak proof. Eliminates the possibility of membrane shifting or tearing which can occur with aluminium clamps or threaded holders
Reusable, chemically resistant PP construction is resistant to common HPLC mobile phase solvents such as methanol, acetonitrile, and tetrahydrofuran.
Applications: Remove contaminating particulate from mobile phase or other solutions, de-gas mobile phase solvents and solutions, eliminate pour-and-wait filtration, remove microbial growth every 24 hours from aqueous buffer mobile phases.
Informazioni per l'ordine: Fornito con tubo di alimentazione da 610 mm, pinza, pescante, adattatore porta del vuoto, due guarnizioni a tenuta per membrana e due guarnizioni a tenuta.
Documents
Specifiche
  • per Ø:
    47 mm
  • Temperatura di esercizio massima:
    38 °C
  • Cat. No.:
    514-4001
  • Superficie di filtrazione:
    10,2 cm²
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
    Ingresso conico per tubi di diam. int. 3,2 - 6,4 mm; guarnizioni esterne per flaconi con aperture di diam. int. da 17,8 mm a diam. est. 48,3 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit di ricambio pescante
    Kit di ricambio pescante
    516-7571
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 69.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit di ricambio pinza
    Kit di ricambio pinza
    516-7572
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 43.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Membrane seal gasket
    Membrane seal gasket
    514-4100
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 47.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 1220 mm replacement feedline tubing
    1220 mm replacement feedline tubing
    516-7568
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flask seal gasket
    Flask seal gasket
    514-4099
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 49.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vacuum port adaptor
    Vacuum port adaptor
    516-1226
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 31.10