ContactUsLinkComponent
Filtri a membrana, PTFE, gamma WTP, Whatman™
undefined
Filtri a membrana, PTFE, gamma WTP, Whatman™
  • Catalog No:
  • 516-1743
  • 516-1741
  • 514-0775
  • 514-0776
  • 516-1742
  • Diametro dei pori:
  • 1,00 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 1,00 µm
  • 0,50 µm
  • Spessore:
  • 90 µm
  • 130 µm
  • 130 µm
  • 90 µm
  • 120 µm
  • Temperatura massima:
  • 120 °C
  • 120 °C
  • 120 °C
  • 120 °C
  • 120 °C
Frequently Bought Together