Informazioni su questo articolo
Queste carte da filtro sono ottenute da pasta di legno raffinata e linter di cotone con una percentuale di alfa-cellulosa superiore al 98%. Sono garantite esenti da acidi residui e hanno un contenuto di ceneri estremamente basso. Pertanto, questi filtri sono praticamente privi di ceneri. Tutte le carte da filtro Sartorius prive di ceneri si caratterizzano per un'elevata resistenza al bagnato e un'elevata purezza e sono quindi particolarmente adatte per analisi quantitative, imbuti di Büchner, filtrazione a pressione o sotto vuoto.
388: “Punto nero” Per precipitati grossolani/flocculenti e voluminosi, in particolare idrossidi di cromo, alluminio e ferro; solfuri di ferro, cobalto, bismuto e rame; vari depositi metallici organici colorati. Per la determinazione del silicio nell'analisi dell'acciaio e della ghisa; per soluzioni acide e leggermente alcaline; per filtrazione a pressione
389: “Punto bianco” Grado di più frequente utilizzo per scopi analitici. Per precipitati relativamente grossolani, come solfuri di manganese, ferro, piombo, cadmio, antimonio, arsenico e argento; cromato di piombo; molibdato di ammonio e fosforo; carbonati terrosi alcalini; .... Per soluzioni acide e leggermente alcaline; per filtrazione a pressione
390: “Punto verde” Per la filtrazione di precipitati fini; solfato di bario; molibdato di piombo; biossido di piombo; idrossido di calcio; fluoruro di calcio; solfuro stannico, di zinco e nichel. Per soluzioni acide e leggermente alcaline; per filtrazione a pressione
393: 'Purple dot filter' Ideal for particularly difficult filtration conditions and especially fine-grained precipitates; barium sulphate; copper oxide.
Specifiche
- Catalog No:
- 516-7044
- 516-7042
- SARTFT-2-103580580
- 515-1202
- SARTFT-2-102580580
- 515-1146
- SARTFT-2-101580580
- SARTFT-2-127580580
- 515-1162
- 515-1184
- 515-1226
- 515-1183
- 515-1208
- 515-1143
- 515-1203
- Grado:
- 393
- 393
- 390
- 391
- 389
- 388
- 388
- 393
- 389
- 390
- 392
- 390
- 391
- 388
- 391
- Peso:
- 100 g/m²
- 100 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 100 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- 84 g/m²
- Ritenzione delle particelle:
- 1 - 2 µm
- 1 - 2 µm
- 3 - 5 µm
- 2 - 3 µm
- 8 - 12 µm
- 12 - 15 µm
- 12 - 15 µm
- 1 µm
- 8 - 12 µm
- 3 - 5 µm
- 5 - 8 µm
- 3 - 5 µm
- 2 - 3 µm
- 12 - 15 µm
- 2 - 3 µm
- Velocità di filtrazione:
- 300 s
- 300 s
- 100 s
- 180 s
- 20 s
- 10 s
- 10 s
- 300 s
- 20 s
- 100 s
- 50 s
- 100 s
- 180 s
- 10 s
- 180 s
- Contenuto di cenere:
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%
- ≤0,010%