Portafiltri per siringa, Whatman™
514-0020
- per Ø:25 mm
- Conf:10
Portafiltri per siringa di PS per la filtrazione e chiarificazione sterile di liquidi acquosi e gas.
Max. pressure: 7 bar
Max. temperature: 180 °C
ØxA: 30×34 mm
Portafiltri per siringa di PS per la filtrazione e chiarificazione sterile di liquidi acquosi e gas.
Max. pressure: 7 bar
Max. temperature: 180 °C
ØxA: 30×34 mm