Dispositivi per filtrazione sottovuoto, Combisart®
Supplier: Sartorius
Certificates
About this item
Il sistema Combisart® permette di selezionare rampe, filtri e materiali di consumo ottimali per le proprie esigenze. Si caratterizza per il design modulare e per gli accessori standard per trovare la soluzione migliore.
Il cuore del sistema è un collettore in acciaio inox, progettato per accogliere tutti i tipi di supporti filtranti e imbuti, come:
Monitor pronti all'uso BioSart® 100 e imbuti BioSart® 250
Imbuti in acciaio inox sterilizzabili alla fiamma e utilizzati per la conta delle colonie
Supporti filtranti autoclavabili in policarbonato e vetro
Delivery: manichetta con imbuti, coperchi, rubinetti e connettori.
Frequently Bought Together