Dispositivi filtranti per centrifugazione, Vivaclear
Codice catalogo 516-0156
Nome del fornitore: Sartorius
Specifiche
- Dimensioni pori:0,80 µm
- Conf:100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
I dispositivi per centrifuga Vivaclear sono dispositivi filtranti monousoper applicazioni di purificazione/filtrazione veloci e affidabili di campioni biologici nell'intervallo 100 - 500 µl. Possono essere utilizzati in rotori ad angolo fisso con provette da centrifuga da 2,2 ml.
- Membrana in polietersulfone a elevata velocità di filtrazione
- Basso volume morto (<5 µl)
- Prestazione veloce e riproducibile
Applicazioni: Chiarificazione prima dell'analisi,purificazione delle proteine; rimozione di particelle e precipitati; filtrazione di plasma e siero; filtrazione di cellule o lisati cellulari.