Unità Acrodisc® con membrana Mustang® E
Codice catalogo 514-4235
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifiche
- Ø:25 mm
- Housing material:PP
- Membrana:Mustang® E
- Dimensioni pori:0,20 µm
- Sterilità:Sterili
- Pressione di esercizio massima:5,5 bar
- Portata di flusso dell'acqua:1 - 4 ml/min
- Conf:10
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Rimozione di endotossine da acqua, tampone, zuccheri neutri e soluzioni biologiche. Preparazione di plasmidi per trasfezione.
Sterilizzazione con raggi gamma, confezionamento singolo.
Flow rate: 1 to 4 ml/min