Schermi facciali, Relrsi/Relpsi
Nome del fornitore: Bollé Safety
Certificati
Informazioni su questo articolo
Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
- Visione panoramica
- Schermo facciale ribaltabile ultra-resistente, montato su PP giallo
- Schermo in acetato antiappannamento spesso 1,5 mm o in PC spesso 1,0 mm
- Schermo facciale per protezione contro archi elettrici da corto circuito
Peso: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Certifications: EN 166, EN 170 (solo schermo facciale in acetato).
Frequently Bought Together