Orders LinkContactUsLinkComponent
Schermi facciali, Bionic™
Schermi facciali, Bionic™
Nome del fornitore:   HONEYWELL SAFETY
Schermi facciali, Bionic™
Nome del fornitore:  HONEYWELL SAFETY
Certificates
Schermi facciali, Bionic™
Schermi facciali, Bionic™
3 varianti
Product Details & Documents
Innovativo schermo facciale per la protezione da pericoli meccanici estremi. Può essere indossato in combinazione con occhiali di sicurezza o dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.
  • Con protezione estesa per fronte e mento
  • Meccanismo di bloccaggio per una maggiore sicurezza
  • Imbottitura extra morbida con fascia antisudore lavabile o sostituibile
  • Diverse regolazioni per il massimo comfort
Peso: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Antigraffio, antiappannamento
    PC
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 93.50
    SFr. 93.50
    1 * 1 ST
       SFr. 93.50
  • Senza rivestimento
    PC
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 65.60
    SFr. 65.60
    1 * 1 ST
       SFr. 65.60
  • Senza rivestimento
    Acetato
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.90
    SFr. 67.90
    1 * 1 ST
       SFr. 67.90
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Visiera di ricambio, senza rivestimento
    Visiera di ricambio, senza rivestimento
    111-0740
    PC
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Visiera di ricambio, senza rivestimento
    Visiera di ricambio, senza rivestimento
    111-2160
    Acetato
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 26.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Visiera di ricambio, antigraffio/antiappannamento
    Visiera di ricambio, antigraffio/antiappannamento
    111-1293
    PC
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Fascia antisudore di ricambio
    Fascia antisudore di ricambio
    113-8053
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.40