Tappi auricolari multiuso, 1261, Howard Leight®
Supplier: 3M
Certificates
About this item
Inserti auricolari prodotti con materiale elastico morbido per garantire un'indossabilità comoda e sicura.
- Gli auricolari possono essere inseriti senza pigiare
- Lavabili e riutilizzabili molte volte
- Design specifico che agevola l'inserimento
Ideali per ambienti sporchi o polverosi.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2
Delivery: Dotati di valigetta di trasporto per proteggere gli inserti e mantenerli puliti.
Caution: * Taglia unica.
Frequently Bought Together