Dispenser per sapone, NXT™ SPACE SAVER™ a pressione
Catalog # 115-3460
Supplier: GOJO Industries - Europe Ltd
Specifications
- Capacità:1000 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Dispenser per sapone, GOJO® NXT SPACE SAVER™, per ricariche da 1000 ml
- Seq:52
- L×P×A:127×99×254 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Il dispenser NXT SPACE SAVER™ ha un ingombro nettamente inferiore ai tradizionali dispenser da 800 ml, anche se è in grado di contenere ricariche da 1000 ml.
Per applicazioni in spazi ristretti o dove l'uso richiede piccoli dispenser
Colour: White
WxDxH:127x99x254 mm