Dispenser multicompartimentato
Multi-compartment dispenser, acrylic, trasparente, 508×305×457 mm
Catalog # 113-0032
Supplier: AK
Jump to:
Product Details & Documents
Per guanti, cuffie con elastico, retine per capelli e copriscarpe.
- Con tre comparti: uno grande e due piccoli
- Caricamento facile attraverso il coperchio superiore di accesso
Specifications
- Colore:trasparente
- Descrizione:Multi-compartment dispenser, acrylic
- L×P×A:508×305×457 mm
- Cat. No.:113-0032
- Materiale:Acrilico
- Tipo di dispenser:Da pavimento/montabile a parete
- PPE type:Multi-use