Desiccator cabinets
Contenitore essiccante in polistirene, apertura sportello 188×110 (mm), 200×225×168 mm
Codice catalogo 467-0004
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Clear, high impact polystyrene cabinets have an airtight door with foam rubber gasket.
- Cabinets can be stacked to save space
: Supplied with sealed jar of silica gel.
Specifiche
- Esterno L×P×A:200×225×168 mm
- Descrizione:Contenitore essiccante in polistirene
- con:apertura sportello 188×110 (mm)