Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks for dessicator
Stopcocks for dessicator
Needle-valve stopcock, PTFE, cone size 24/29, aperture 0-4 mm
Codice catalogo 467-0078
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stopcocks for dessicator
Codice catalogo 467-0078
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Stopcocks for dessicator
Stopcocks for dessicator
Needle-valve stopcock, PTFE, cone size 24/29, aperture 0-4 mm
Price
SFr. 82.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard ground NS 24/29 Stopcocks, interchangeable, for tubulated cover of desiccators.
Specifiche
  • Descrizione:
    Needle-valve stopcock, PTFE, cone size 24/29, aperture 0-4 mm