Essiccatori, Nalgene®
Senza rubinetto di chiusura, 181 DN, 87 mm, 181×149 mm
Codice catalogo 467-0021
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Essiccatori, Nalgene®
Codice catalogo 467-0021
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Ideali per processi di essiccazione. Coperchio in PV trasparente e robusto, con bordo incassato. Base in PP blu di lunga durata.
- Base resistente a tutti gli essiccanti solidi
- Autoclavabili
Informazioni per l'ordine: forniti con piastra in alluminio da 140 mm.
Specifiche
- Grandezza nominale:181 DN
- Tipo:Senza rubinetto di chiusura
- Altezza utile:87 mm
- Ø est. × A:181×149 mm
- Cat. No.:467-0021
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)