Orders LinkContactUsLinkComponent
Essiccatori
Essiccatori
Nome del fornitore:   KARTELL
Essiccatori
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Essiccatori
3 varianti
Product Details & Documents
Copertura in policarbonato trasparente e base in polipropilene. Lo speciale stopper scanalato assicura che l'aria sia re-inserita molto lentamente evitando contenuti di disturbo.
  • A prova di implosione
  • Resistono a una pressione negativa di 740 mm Hg con perdite inferiori a 20 mm in 24 ore
  • Sono forniti completi di piattaforma rimovibile per l'agente essiccante
Informazioni per l'ordine: fornito completo di rubinetto di rilascio del vuoto e guarnizione O-ring.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Grandezza nominale
    Altezza utile
    Ø est. × A
    Disponibilità
    Price
  • Essiccatore
    200 DN
    175 mm
    235×230 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 1 ST
       SFr. 205.00
  • Essiccatore
    150 DN
    135 mm
    170×190 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 196.00
    SFr. 196.00
    1 * 1 ST
       SFr. 196.00
  • Essiccatore
    250 DN
    225 mm
    285×300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 243.00
    SFr. 243.00
    1 * 1 ST
       SFr. 243.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 467-2290
    Valvola di aspirazione di ricambio per gli essiccatori
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 467-2215
    Anello di gomma
    Log in per disponibilità
    1 * 1 pezzi - SFr. 6.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 467-2220
    Anello di gomma
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • 467-2225
    Anello di gomma
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 12.30