Essiccatore, Nalgene®
PC, 280 DN, 200 mm, 280×329 mm
467-3120
In PC trasparente, infrangibile e leggero. Adatto per applicazioni con o senza vuoto. Con ampia base per una maggiore stabilità. Compatibili con tubi da vuoto da 6,4 mm (¼”) a 19 mm (¾”) I.D.; possono essere utilizzati con ogni piastra da essiccatore da 230 mm, ad es. 467-3100. Possono essere utilizzati solo a temperatura ambiente.
- Comodi bracci laterali sul coperchio e sulla base
- L'O-ring assicura una chiusura ermetica e non richiede grasso
- Rubinetto rimovibile
Ordering information: Forniti senza piatto (da ordinare separatamente secondo i vari modelli).
Documents
- Grandezza nominale:280 DN
- Tipo:PC
- Seq:01
- Altezza utile:200 mm
- Ø est. × A:280×329 mm
- Cat. No.:467-3120
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)