Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Crogioli
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Crogioli
3 varianti
Product Details & Documents
Transparent quartz glass.
  • Temp. max d'uso: costante sino a 1100 °C, per periodi brevi sino a 1300 °C
Lids are available separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Capacità
    Ø×A
    Disponibilità
    Price
  • Forma bassa
    6 ml
    30×19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 70.80
    SFr. 70.80
    1 * 1 ST
       SFr. 70.80
  • Forma alta
    50 ml
    45×56 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 150.00
  • Forma alta
    75 ml
    50×62 mm
    Discontinued
  • Forma alta
    120 ml
    60×75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 1 ST
       SFr. 271.00
Tappi
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    per Ø
    Disponibilità
    Price
  • 44 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 1 ST
       SFr. 119.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    per Ø
    Disponibilità
    Price
  • 60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 152.00
    SFr. 152.00
    1 * 1 ST
       SFr. 152.00