Sample containers with screw cap
: VITLAB
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
PFA, with PFA screw cap.
- Good chemical resistance
- Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
- CapacitàØ estAltezzaFilettatura