Contenitori con tappo a pressione, Nalgene®
LDPE, traslucidi.
- Buona resistenza chimica
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
- Tappo ad innesto, infrangibile
Utilizzabili come contenitori per campioni, becher, contenitori per pesata e un gran numero di altre applicazioni.
- Catalog No:
- 216-8154
- 216-8155
- 216-8156
- 216-8151
- 216-8152
- 216-8153
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Frequently Bought Together