Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars with screw cap
Jars with screw cap
Nome del fornitore:   DELTALAB
Jars with screw cap
Nome del fornitore:  DELTALAB
Certificates
Jars with screw cap
Jars with screw cap
6 varianti
Product Details & Documents
White PP with yellow safety screw cap.
  • Excellent thermal and chemical resistance
  • Graduated
  • Airtight, liquid-tight
Ideal for transporting and storing biological materials, liquids, solutions and powdery materials.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø collo
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 20 ml
    34 mm
    43 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 771.00 SFr.
    771.00 SFr.
    1 * 1.000 ST
       771.00 SFr.
  • 40 ml
    45 mm
    43 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - 395.00 SFr.
    395.00 SFr.
    1 * 600 ST
       395.00 SFr.
  • 60 ml
    45 mm
    60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 276.00 SFr.
    276.00 SFr.
    1 * 500 ST
       276.00 SFr.
  • 80 ml
    45 mm
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - 308.00 SFr.
    308.00 SFr.
    1 * 400 ST
       308.00 SFr.
  • 90 ml
    53 mm
    68 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - 269.00 SFr.
    269.00 SFr.
    1 * 300 ST
       269.00 SFr.
  • 120 ml
    53 mm
    78 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 300 ST
    1 * 300 ST - 190.00 SFr.
    190.00 SFr.
    1 * 300 ST
       190.00 SFr.