VWR®, vasetti, bocca larga, con tappo a vite
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
PTFE, a pareti rinforzate.
- Ottima resistenza chimica
- Resistente a temperature da –200 a +280 °C
- Pareti interne eccezionalmente lisce per prevenire la contaminazione
Stabile, infrangibile. Le speciali scanalature nel coperchio ne facilitano la presa. L'ampia apertura del collo facilita il riempimento e la pulizia.
Frequently Bought Together