Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Nome del fornitore:   SciLabware
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
Adapters, socket/cone/tubing, Quickfit®
8 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With side arm for the attachment of rubber tubing etc. Detachable plastic screw thread connector allows flexible tubing to be fitted easily and safely.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 46.10
    SFr. 46.10
    1 * 1 ST
       SFr. 46.10
  • 19/26 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 240.00
    SFr. 240.00
    1 * 5 ST
       SFr. 240.00
  • 24/29 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 251.00
    SFr. 251.00
    1 * 5 ST
       SFr. 251.00
  • 19/26 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
    SFr. 52.40
    1 * 1 ST
       SFr. 52.40
  • 24/29 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.40
    SFr. 52.40
    1 * 1 ST
       SFr. 52.40
  • 34/35 NS
    19/26 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.20
    SFr. 55.20
    1 * 1 ST
       SFr. 55.20
  • 24/29 NS
    24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 56.50
    SFr. 56.50
    1 * 1 ST
       SFr. 56.50
  • 29/32 NS
    29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 56.50
    SFr. 56.50
    1 * 1 ST
       SFr. 56.50