Orders LinkContactUsLinkComponent
Seals for threaded connection caps (Septa)
Seals for threaded connection caps (Septa)
Nome del fornitore:   BIRZLE PETER
Seals for threaded connection caps (Septa)
Nome del fornitore:  BIRZLE PETER
Certificates
Seals for threaded connection caps (Septa)
Seals for threaded connection caps (Septa)
3 varianti
Product Details & Documents
Silicone, transparent.
  • Ideal for use as septa (for puncturing)
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
For threaded connection caps with GL thread.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Per
    Ø
    Spessore
    Disponibilità
    Price
  • GL18 closure size
    16 mm
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.80
    SFr. 3.80
    1 * 1 ST
       SFr. 3.80
  • GL25 closure size
    22 mm
    2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.80
    SFr. 2.80
    1 * 1 ST
       SFr. 2.80
  • GL45 closure size
    42 mm
    3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.80
    SFr. 2.80
    1 * 1 ST
       SFr. 2.80