Raccordi per tubi, dritto
: KARTELL
PP, bianco
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Ottima resistenza termica
- Autoclavabili
- Conforme alle normative per gli alimenti e i medicinali 90/128 CEE, 92/39 CEE e FDA 21 CFR 177.1520
Con estremità coniche, per il collegamento di tubi con stesso diametro.
Frequently Bought Together