Orders LinkContactUsLinkComponent
Distillatori
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Distillatori
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
Distillatori
8 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Bridge includes fused Liebig condenser and curved vacuum adapter. NS 14/23 socket for distillation thermometer with 55 mm fitted length. Water and vacuum connection via hose connectors with 8 mm external diameter or water connection with thread GL 14 and vacuum receiver adapter with thread GL 18.
Product Family Options
Glas tubing connectors
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza mantello
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 250 mm
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 1 ST
       SFr. 190.00
  • 400 mm
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 1 ST
       SFr. 208.00
  • 160 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 1 ST
       SFr. 163.00
  • 250 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 173.00
    SFr. 173.00
    1 * 1 ST
       SFr. 173.00
GL tubing connectors
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza mantello
    Dimensione cono
    Cono femmina
    Disponibilità
    Price
  • 250 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
    SFr. 220.00
    1 * 1 ST
       SFr. 220.00
  • 160 mm
    14/23 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 201.00
    SFr. 201.00
    1 * 1 ST
       SFr. 201.00
  • 250 mm
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
    SFr. 221.00
    1 * 1 ST
       SFr. 221.00
  • 400 mm
    29/32 NS
    14/23 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 239.00
    SFr. 239.00
    1 * 1 ST
       SFr. 239.00