Filtri per fase mobile Last Drop
Supplier: VICI JOUR RESEARCH
Certificates
About this item
Con filtro piatto che consente di assorbire la quantità massima di fase mobile dalla vaschetta senza introdurre aria nel sistema.
Frequently Bought Together