Mobile phase filters
Mobile phase filter, Acciaio inossidabile, 25 µm, 100 ml/min, 1/8" mm
Codice catalogo JOURJR-M3678-25
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
These filters made from stainless steel 316L protect HPLC systems from small particles in the mobile phase.
- Suitable for most solvents
- Version for both analytical and preparative applications
Specifiche
- Velocità del flusso:100 ml/min
- Porosità:25 µm
- Descrizione:Mobile phase filter
- Materiale:Acciaio inossidabile
- per tubo con Ø esterno:1/8" mm