Columns, TSK-Gel® Amide-80
Nome del fornitore: TOSOH Bioscience
Informazioni su questo articolo
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
15 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Product Family Options
Guard columns
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- 554-1650Amide-80
- TOYO0023460Amide-80
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- TOYO0023454Amide-80
- TOYO0023455Amide-80
- 554-5942Amide-80
- TOYO0023457Amide-80
- TOYO0023458Amide-80
- TOYO0023459Amide-80
- 554-1601Amide-80
- 554-1651Amide-80
- 554-1652Amide-80
- 554-1414Amide-80
- 554-1415Amide-80
- 554-1412Amide-80
- 554-1622Amide-80
- 554-1623Amide-80Amide-8080 Å10 µm21,50 mm300 mmDiscontinued-
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridgesGuard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridgesTOYO00193082,00 mm15 mmLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 484.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- Guard cartridge for 2 mm I-Ø columnsGuard cartridge for 2 mm I-Ø columnsTOYO00218622,00 mm10 mmLog in per disponibilità1 * 3 ST - SFr. 443.00